Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample container with screw cap
05, 150 ml, 57 mm, 73 mm, Sterile R (irradiated), Průhledná, Červený, Individually wrapped
Catalog # DELT409726.G
Supplier:   DELTALAB
Sample container with screw cap
Catalog # DELT409726.G
Supplier:  DELTALAB
Sample container with screw cap
Sample container with screw cap
05, 150 ml, 57 mm, 73 mm, Sterile R (irradiated), Průhledná, Červený, Individually wrapped
Price
5 970,00 Kč
Log in for availability
1 * 350 KS
Product Details & Documents
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
  • With or without label
  • Blue containers are ideal for photosensitive samples
  • Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifications
  • Ø vněj.:
    57 mm
  • Balené:
    Individually wrapped
  • Type:
    Sterile R (irradiated)
  • Kapacita:
    150 ml
  • Barva:
    Průhledná
  • Výška:
    73 mm
  • Sekvence:
    05
  • Barva víčka:
    Červený