Sample container with screw cap
02, 150 ml, 57 mm, 73 mm, With label, Průhledná, Červený, Bulk
Dodavatel: DELTALAB
Přejít na:
Product Details & Documents
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
- With or without label
- Blue containers are ideal for photosensitive samples
- Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Ø vněj.:57 mm
- Balené:Bulk
- Type:With label
- Kapacita:150 ml
- Barva:Průhledná
- Výška:73 mm
- Sekvence:02
- Barva víčka:Červený