Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Oddělovací trychtýře, Squibbe
VWR®, Oddělovací trychtýře, Squibbe
11, 1000 ml, 29/32 NS
Katalogové číslo 532-0028
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, Oddělovací trychtýře, Squibbe
Katalogové číslo 532-0028
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, Oddělovací trychtýře, Squibbe
VWR®, Oddělovací trychtýře, Squibbe
11, 1000 ml, 29/32 NS
Přejít na:
Price
1 130,50 Kč
Akce
Platné do 30/06/2026
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Borosilikátové 3,3 sklo s NS-PE zátkou.
  • S maturitou nebo bez
  • Uzavírací kohout s PTFE klíčem
  • Velmi dobrá chemická a teplotní odolnost
Specifikace
  • Velikost objímky:
    29/32 NS
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Sekvence:
    11