Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Oddělovací trychtýře, Squibbe
VWR®, Oddělovací trychtýře, Squibbe
08, 100 ml, 19/26 NS
Katalogové číslo 532-0025
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, Oddělovací trychtýře, Squibbe
Katalogové číslo 532-0025
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, Oddělovací trychtýře, Squibbe
VWR®, Oddělovací trychtýře, Squibbe
08, 100 ml, 19/26 NS
Přejít na:
Price
646,00 Kč
Akce
Platné do 30/06/2026
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Borosilikátové 3,3 sklo s NS-PE zátkou.
  • S maturitou nebo bez
  • Uzavírací kohout s PTFE klíčem
  • Velmi dobrá chemická a teplotní odolnost
Specifikace
  • Velikost objímky:
    19/26 NS
  • Kapacita:
    100 ml
  • Sekvence:
    08