Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Oddělovací trychtýře, Squibbe
03, 250 ml, 29/32 NS
Catalog # 532-0020
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Oddělovací trychtýře, Squibbe
Catalog # 532-0020
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Oddělovací trychtýře, Squibbe
VWR®, Oddělovací trychtýře, Squibbe
03, 250 ml, 29/32 NS
Price
408,00 Kč
Sale
Valid until 30/06/2026
Log in for availability
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Borosilikátové 3,3 sklo s NS-PE zátkou.
  • S maturitou nebo bez
  • Uzavírací kohout s PTFE klíčem
  • Velmi dobrá chemická a teplotní odolnost
Specifications
  • Velikost objímky:
    29/32 NS
  • Kapacita:
    250 ml
  • Sekvence:
    03