Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Oddělovací trychtýře, Squibbe
02, 100 ml, 19/26 NS
  532-0019
VWR®, Oddělovací trychtýře, Squibbe
  532-0019
VWR®, Oddělovací trychtýře, Squibbe
VWR®, Oddělovací trychtýře, Squibbe
02, 100 ml, 19/26 NS
646,00 Kč
  30/06/2026
1 * 1 KS
Borosilikátové 3,3 sklo s NS-PE zátkou.
  • S maturitou nebo bez
  • Uzavírací kohout s PTFE klíčem
  • Velmi dobrá chemická a teplotní odolnost
  • Velikost objímky:
    19/26 NS
  • Kapacita:
    100 ml
  • Sekvence:
    02