Storage boxes
01, Storage boxes, Šedá, PS, 25, 97×83×39 mm
Katalogové číslo MARI5620020
Dodavatel: MARIENFELD
Přejít na:
Product Details & Documents
Plastic boxes for microscope slides.
- Dust-tight securely snap-on lid
- Enclosed index card
- Numbered slots inside
Designed for the safe storage of slides during transport.
Slide size: 76×26 mm
Specifikace
- Počet sklíček:25
- Barva:Šedá
- Popis:Storage boxes
- Materiál:PS
- Sekvence:01
- Š×H×V:97×83×39 mm