Hotplates
09, 300×300 mm, 130...370 °C, 1800 W, Hotplate, HT 03, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
Katalogové číslo GESTHT03
Dodavatel: GESTIGKEIT HARRY
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
GESTHD1_TDS_EN GESTHD3-230_TDS_EN GESTHD3-400_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Vytápěný prostor:300×300 mm
- Tepelný výkon:1800 W
- Tepl.:130...370 °C
- Sekvence:09
- Š×H×V:312×312×170 mm
- Typ:Hotplate, HT 03, aluminium alloy plate