Syringes for CTC analytics systems
11, Fixed needle, 26, 1000 µl, 56 mm, 0,47 mm, Side hole, 1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H *
Katalogové číslo 548-1664
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Katalogové číslo 548-1664
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Ø vněj.:0,47 mm
- Rozchod:26
- Type:1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H *
- Typ špičky:Side hole
- Objem:1000 µl
- Popis:Fixed needle
- Délka:56 mm
- Sekvence:11