Syringes for CTC analytics systems
12, Fixed needle, 23, 1000 µl, 56 mm, 0,63 mm, Side hole, 1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H *
Katalogové číslo 548-1663
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Katalogové číslo 548-1663
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Přejít na:
Product Details & Documents
* Gas-tight.
Documents
Specifikace
- Ø vněj.:0,63 mm
- Rozchod:23
- Type:1MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.63H *
- Typ špičky:Side hole
- Objem:1000 µl
- Popis:Fixed needle
- Délka:56 mm
- Sekvence:12