Drinking cups, PP
02, 200 ml, Průsvitná, 46/70 mm, 97 mm
Katalogové číslo SEMA5659
Dodavatel: SEMADENI
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, translucent or white.
- Thermoformed
- Made from impact-resistant material
Specifikace
- Kapacita:200 ml
- Barva:Průsvitná
- Výška:97 mm
- Sekvence:02
- Ext.Ø:46/70 mm