Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
04, pH buffer standard solution with certificate of analysis, 125 ml, 9,21, 1
Katalogové číslo HACHLZW9462.99
Dodavatel:   Hach
pH buffer solutions
Katalogové číslo HACHLZW9462.99
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
04, pH buffer standard solution with certificate of analysis, 125 ml, 9,21, 1
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1
  • Popis:
    pH buffer standard solution with certificate of analysis, 125 ml
  • Sekvence:
    04
  • Hodnota pH:
    9,21
Specifikace