Orders LinkContactUsLinkComponent
Modules for inoLab® Multi IDS
Modules for inoLab® Multi IDS
01, ADA 94pH/IDS DIN, pH/mV modul pro inoLab® Multi 9420/30 IDS pro pH/ORP elektrody DIN- a 4 mm banánový konektor, včetně připevňovacího příslušenství
Katalogové číslo 665-0371
Dodavatel:   WTW
Modules for inoLab® Multi IDS
Katalogové číslo 665-0371
Dodavatel:  WTW
Modules for inoLab® Multi IDS
Modules for inoLab® Multi IDS
01, ADA 94pH/IDS DIN, pH/mV modul pro inoLab® Multi 9420/30 IDS pro pH/ORP elektrody DIN- a 4 mm banánový konektor, včetně připevňovacího příslušenství
Přejít na:
Price
9 310,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Integratable adapters for connecting Multi IDS meters with conventional pH/ORP/ISE electrodes.
Documents
Specifikace
  • Popis:
    ADA 94pH/IDS DIN, pH/mV modul pro inoLab® Multi 9420/30 IDS pro pH/ORP elektrody DIN- a 4 mm banánový konektor, včetně připevňovacího příslušenství
  • Sekvence:
    01