Orders LinkContactUsLinkComponent
Pilot jacket, Hawk 027A
Pilot jacket, Hawk 027A
29, Červený, XXL
Katalogové číslo 113-5797
Dodavatel:   SIOEN
Pilot jacket, Hawk 027A
Katalogové číslo 113-5797
Dodavatel:  SIOEN
Pilot jacket, Hawk 027A
Pilot jacket, Hawk 027A
29, Červený, XXL
Přejít na:
Price
1 740,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Multifunctional jacket with detachable sleeves and fur lining. The jacket is made of 60% polyamide and 40% cotton. With stitched seams.
  • Fixed lining: polyamide in body, quilted sleeves
  • Detachable fur collar, zip closure
  • Two patched chest pockets with zip closure, two inset pockets, sleeve pocket, loop for badge
  • Round inset sleeves, knitted windcuffs at end of sleeves
  • Elasticated waist
Back length: 70 cm
Weight: 280 g/m²
EN 14058: 2004 (1XXXX)
Certifications: EN 14058: 2004 (1XXXX)
Specifikace
  • Velikost oblečení:
    XXL
  • Barva:
    Červený
  • Sekvence:
    29
  • Hmotnost:
    280 g/m²
  • Cat. No.:
    113-5797
  • Typ uzávěru:
    Se zipem
  • Sleeve or leg length:
    Long
  • Risk area:
    Cold
  • Tkanina:
    60% polyamide and 40% cotton
  • Rod:
    Pro muže
  • Model:
    027A
  • Aplikace oblečení:
    General Purpose