Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glass bottle, 500 mL
Katalogové číslo CAYM600215-500
Dodavatel:   Cayman Chemical
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
Katalogové číslo CAYM600215-500
Dodavatel:  Cayman Chemical
Číslo CAS:  
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glass bottle, 500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
4 340,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Popis:
    EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Specifikace