Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glass bottle, 100 ml
Katalogové číslo CAYM600215-100
Dodavatel:   Cayman Chemical
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
Katalogové číslo CAYM600215-100
Dodavatel:  Cayman Chemical
Číslo CAS:  
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glass bottle, 100 ml
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 050,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 ml
  • Popis:
    EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)