Orders LinkContactUsLinkComponent
Methyl palmitate
Methyl palmitate
3236, Glass bottle for solids, 10 g
Katalogové číslo CAYM10007358-10
Dodavatel:   Cayman Chemical
Methyl palmitate
Katalogové číslo CAYM10007358-10
Dodavatel:  Cayman Chemical
Číslo CAS:  112-39-0
Methyl palmitate
3236, Glass bottle for solids, 10 g
Přejít na:
Číslo CAS:  112-39-0
Price
3 790,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonyma:  Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
  • Číslo CAS:112-39-0
  • Vzorec:C₁₇H₃₄O₂
  • MDL číslo:MFCD00008994
  • Molecular Weight:270.46
  • Bod varu:417 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:29,9 °C
  • Hustota:0,8804 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-966-3
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    10 g
  • Sekvence:
    3236
Specifikace