Methyl palmitate
3173, Glass bottle for solids, 5 g
Katalogové číslo CAYM10007358-5
Dodavatel: Cayman Chemical
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
- Číslo CAS:112-39-0
- Vzorec:C₁₇H₃₄O₂
- MDL číslo:MFCD00008994
- Molecular Weight:270.46
- Bod varu:417 °C (1013 hPa)
- Bod tání:29,9 °C
- Hustota:0,8804 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-966-3
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:5 g
- Sekvence:3173



