Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity standards
25, 1382 ppm TDS calibration standard, 500 mL
Katalogové číslo JENW16156-81
Dodavatel:   Cole-Parmer
Conductivity standards
Katalogové číslo JENW16156-81
Dodavatel:  Cole-Parmer
Číslo CAS:  
Conductivity standards
25, 1382 ppm TDS calibration standard, 500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
2 630,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Standard solutions are used for calibrating conductivity cells.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    500 mL
  • Popis:
    1382 ppm TDS calibration standard
  • Sekvence:
    25
Specifikace