Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for DOSE IT
Accessories for DOSE IT
Retord rod, with filling arm, diameter: 10 mm, - mm
Katalogové číslo INTG171091
Dodavatel:   INTEGRA Biosciences
Accessories for DOSE IT
Katalogové číslo INTG171091
Dodavatel:  INTEGRA Biosciences
Accessories for DOSE IT
Accessories for DOSE IT
Retord rod, with filling arm, diameter: 10 mm, - mm
Přejít na:
Price
7 350,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Popis:
    Retord rod, with filling arm, diameter: 10 mm
  • Ø vnitř.:
    - mm