Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharma scoops
Pharma scoops
01, 100 ml, 215 mm, 60 mm
Katalogové číslo 231-0497
Dodavatel:   BOCHEM
Pharma scoops
Katalogové číslo 231-0497
Dodavatel:  BOCHEM
Pharma scoops
Pharma scoops
01, 100 ml, 215 mm, 60 mm
Přejít na:
Price
810,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel. These scoops are ideal for sample taking in the pharmaceutical and food industries.
  • With hanging loop
  • Seamless fixed handle
Specifikace
  • Šířka:
    60 mm
  • Kapacita:
    100 ml
  • Délka:
    215 mm
  • Sekvence:
    01