Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels, mini
Funnels, mini
outlet Ø 10 mm, 50 mm, 31 mm
Katalogové číslo BOCH8858
Dodavatel:   BOCHEM
Funnels, mini
Katalogové číslo BOCH8858
Dodavatel:  BOCHEM
Funnels, mini
Funnels, mini
outlet Ø 10 mm, 50 mm, 31 mm
Přejít na:
Price
120,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Mini funnel, made of 18/10 stainless steel.
  • Excellent temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Specifikace
  • Vněj. Ø nálevky:
    31 mm
  • Popis:
    outlet Ø 10 mm
  • Délka:
    50 mm