Orders LinkContactUsLinkComponent
Síran amonný
Síran amonný
4024, Glass bottle for solids, 1 kg
Katalogové číslo RC-019
Dodavatel:   G-Biosciences
Síran amonný
Katalogové číslo RC-019
Dodavatel:  G-Biosciences
Číslo CAS:  7783-20-2
Síran amonný
4024, Glass bottle for solids, 1 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  7783-20-2
Price
2 440,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyma:  Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
  • Číslo CAS:7783-20-2
  • Vzorec:(NH₄)₂SO₄
  • MDL číslo:MFCD00003391
  • Molecular Weight:132.14
  • Merck Index:13,00559
  • Bod tání:336…339 °C
  • Hustota:1,78 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1,78 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:231-984-1
  • REACH:01-2119455044-46
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024