Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar, Bacteriological Grade
4024, Bottle, 1 kg
Katalogové číslo RC-004
Dodavatel:   G-Biosciences
Agar, Bacteriological Grade
Katalogové číslo RC-004
Dodavatel:  G-Biosciences
Číslo CAS:  9002-18-0
Agar, Bacteriological Grade
Agar, Bacteriological Grade
4024, Bottle, 1 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  9002-18-0
Price
10 440,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 kg
Product Details & Documents
A purified agar that is a fine light colored powder that is used as a solidification agent in the preparation of microbiological culture media.
Bacteriological grade purity: Low contaminant levels suitable for sensitive microbiological applications.
Synonyma:  Agar Agar
  • Číslo CAS:9002-18-0
  • Vzorec:(C₁₂H₁₈O₉)n
  • MDL číslo:MFCD00081288
  • Bod tání:90 °C
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024
Specifikace