Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids, Haake
21, Sil 300, +80...+300 °C, >325 °C, 300 °C, 200 cP, Bezbarvá, 10 L
Katalogové číslo HAKA9990206
Dodavatel:   THERMO ELECTRON LED
Bath fluids, Haake
Katalogové číslo HAKA9990206
Dodavatel:  THERMO ELECTRON LED
Číslo CAS:  
Bath fluids, Haake
21, Sil 300, +80...+300 °C, >325 °C, 300 °C, 200 cP, Bezbarvá, 10 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
44 940,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 L
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    10 L
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Sekvence:
    21
  • Bod hoření:
    >325 °C
  • Bod vzplanutí:
    300 °C
  • Teplotní rozsah:
    +80...+300 °C
  • Typ:
    Sil 300
  • Viskozita:
    200 cP
Specifikace