Orders LinkContactUsLinkComponent
Containers with screw cap
Containers with screw cap
03, 60 ml, 40 mm, 60 mm, aseptic, with label, individually wrapped
Katalogové číslo LPIT206348
Dodavatel:   LP ITALIANA
Containers with screw cap
Katalogové číslo LPIT206348
Dodavatel:  LP ITALIANA
Containers with screw cap
Containers with screw cap
03, 60 ml, 40 mm, 60 mm, aseptic, with label, individually wrapped
Přejít na:
Price
3 800,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 450 KS
Product Details & Documents
PP containers with screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
 : *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Specifikace
  • Ø vněj.:
    40 mm
  • Balené:
    individually wrapped
  • Type:
    aseptic, with label
  • Kapacita:
    60 ml
  • Výška:
    60 mm
  • Sekvence:
    03