Applicators
Sterile swabs, Hliník/bavlna, 150 mm, 0,9 – 1,0 mm
Katalogové číslo HERE1032648
Dodavatel: HERENZ HEINZ
Přejít na:
Product Details & Documents
Aluminium applicators with a single cotton bud.
Balení: In a single peel-pack.
Specifikace
- Ø:0,9 – 1,0 mm
- Popis:Sterile swabs
- Délka:150 mm
- Shaft/head:Hliník/bavlna