Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels for MiniMark printer, type B-7569
43, Label printer tape, B-7569, TAPE MINIMARK B7569 101MM YELLOW, Vinyl, Permanentní akryl, Thermal transfer, Žlutá, MiniMark™, 101 mm, 101 mm×35 m, 35 m
Katalogové číslo 811-0181
Dodavatel:   Brady
Labels for MiniMark printer, type B-7569
Katalogové číslo 811-0181
Dodavatel:  Brady
Labels for MiniMark printer, type B-7569
Labels for MiniMark printer, type B-7569
43, Label printer tape, B-7569, TAPE MINIMARK B7569 101MM YELLOW, Vinyl, Permanentní akryl, Thermal transfer, Žlutá, MiniMark™, 101 mm, 101 mm×35 m, 35 m
Přejít na:
Price
14 000,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 Roll
Product Details & Documents
The B-7569 vinyl labelling tape is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
  • Gloss finish
  • Permanent acrylic
Specifikace
  • Printer model:
    MiniMark™
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Type:
    B-7569
  • Barva:
    Žlutá
  • Popis:
    Label printer tape
  • Rozměry:
    101 mm×35 m
  • Délka:
    35 m
  • Materiál:
    Vinyl
  • Sekvence:
    43
  • Model:
    TAPE MINIMARK B7569 101MM YELLOW
  • Šířka:
    101 mm
  • Adhezní:
    Permanentní akryl