Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
03, 600 ml, 300 mm, HDPE, Bílá
Catalog # LAMA64
Supplier:   LAMAPLAST
Scoops
Catalog # LAMA64
Supplier:  LAMAPLAST
Scoops
Scoops
03, 600 ml, 300 mm, HDPE, Bílá
Price
148,00 Kč
Log in for availability
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
  • For withdrawal of solid and granulates samples
  • Rounded bottom
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Specifications
  • Kapacita:
    600 ml
  • Barva:
    Bílá
  • Délka:
    300 mm
  • Materiál:
    HDPE
  • Sekvence:
    03