Orders LinkContactUsLinkComponent
Test sets
Test sets
06, Test set I for fumes
Katalogové číslo DRAE8103410
Dodavatel:   Dräger
Test sets
Katalogové číslo DRAE8103410
Dodavatel:  Dräger
Test sets
Test sets
06, Test set I for fumes
Přejít na:
Price
2 280,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These test sets allow for the semi quantitative measurements of five different gases at the same time.
Specifikace
  • Popis:
    Test set I for fumes
  • Sekvence:
    06
  • Cat. No.:
    DRAE8103410
  • Model:
    Test set I for fumes
  • Doba měření:
    180 s