Orders LinkContactUsLinkComponent
Test sets
Test sets
05, Test sets for fumes
Katalogové číslo DRAE8103380
Dodavatel:   Dräger
Test sets
Katalogové číslo DRAE8103380
Dodavatel:  Dräger
Test sets
Test sets
05, Test sets for fumes
Přejít na:
Price
4 650,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
These test sets allow for the semi quantitative measurements of five different gases at the same time.
Specifikace
  • Popis:
    Test sets for fumes
  • Sekvence:
    05
  • Cat. No.:
    DRAE8103380
  • Model:
    Test sets for fumes
  • Doba měření:
    240 s