Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottle brushes
Bottle brushes
03, Red, Polyester, 82,5 mm, Plast, 406 mm
Katalogové číslo 129-0598
Dodavatel:   MICRONOVA
Bottle brushes
Katalogové číslo 129-0598
Dodavatel:  MICRONOVA
Bottle brushes
Bottle brushes
03, Red, Polyester, 82,5 mm, Plast, 406 mm
Přejít na:
Price
1 300,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Brushes with polyester bristles and plastic handle for cleaning bottles and other glassware.
  • Base resins used to produce blocks and bristles are made from FDA approved materials
  • BPA-free
Specifikace
  • Materiál štětin:
    Polyester
  • Kartáčová hlava Ø:
    82,5 mm
  • Handle material:
    Plast
  • Popis:
    Red
  • Sekvence:
    03
  • Celková délka:
    406 mm