Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing forceps, micro
Dressing forceps, micro
09, Straight, pointed, 115 mm
Katalogové číslo HAMMHWC204-11
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dressing forceps, micro
Katalogové číslo HAMMHWC204-11
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dressing forceps, micro
Dressing forceps, micro
09, Straight, pointed, 115 mm
Přejít na:
Price
2 010,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic
  • Serrated
Specifikace
  • Type:
    Straight, pointed
  • Délka:
    115 mm
  • Sekvence:
    09