Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels, hazard warning
Labels, hazard warning
47, Hazard labels: danger !, IC 308-TRI 315-B7541, Polyester, Černá na žluté, 315×273 mm, 1 label/card
Katalogové číslo BRDY223949
Dodavatel:   Brady
Labels, hazard warning
Katalogové číslo BRDY223949
Dodavatel:  Brady
Labels, hazard warning
Labels, hazard warning
47, Hazard labels: danger !, IC 308-TRI 315-B7541, Polyester, Černá na žluté, 315×273 mm, 1 label/card
Přejít na:
Price
227,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These self adhesive signs are designed to warn people to be careful and to take precautions of potential hazards.
Available in different sizes.
Certifications: Conforms to Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996.
Specifikace
  • Barva:
    Černá na žluté
  • Popis:
    Hazard labels: danger !
  • Rozměry:
    315×273 mm
  • Materiál:
    Polyester
  • Sekvence:
    47
  • Model:
    IC 308-TRI 315-B7541
  • Balené:
    1 label/card