Orders LinkContactUsLinkComponent
Safety cans
Safety cans
07, Safety can with metering device 1¼", 1 l
Katalogové číslo 119-0102
Safety cans
Katalogové číslo 119-0102
Safety cans
Safety cans
07, Safety can with metering device 1¼", 1 l
Price
4 780,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
High quality, chemically resistant stainless steel with PTFE gaskets.
  • Easy handling, ergonomic design and high stability
  • Flame traps and explosion-proof
  • Pressure relief valve (vent at about 0,3 bar)
  • Self-closing metering devices
  • Moisteners for safe cleaning with solvents
For safe and comfortable handling of small amounts of flammable liquids.
Documents
Specifikace
  • Kapacita:
    1 l
  • Popis:
    Safety can with metering device 1¼"
  • Sekvence:
    07
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Flame trap
    Flame trap
    119-0170
    62
    All Rötzmeier safety cans, moisteners and safety transportation cans
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 430,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Soaking tray with pump for safety can, 1 l
    Soaking tray with pump for safety can, 1 l
    119-0139
    51
    119-2000, -0103, -0101, -0102
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 300,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Soaking tray with pump for safety can, 2 l
    Soaking tray with pump for safety can, 2 l
    119-0140
    52
    119-2042, -0106, -0104, -0105
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 350,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Screw cap 1¼" with pressure control valve
    Screw cap 1¼" with pressure control valve
    119-0144
    21
    All Rötzmeier safety cans and moisteners
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 330,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Self-closing metering device 1¼" with ventilation
    Self-closing metering device 1¼" with ventilation
    119-2390
    11
    All Rötzmeier safety cans and moisteners
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 930,00 Kč