Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
04, 1500 ml, 120 mm
Katalogové číslo BURK5370-1500
Dodavatel:   BURKLE
Scoops
Katalogové číslo BURK5370-1500
Dodavatel:  BURKLE
Scoops
Scoops
04, 1500 ml, 120 mm
Přejít na:
Price
1 360,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Sterilisable scoops made of stainless steel AISI 304 (1.4301).
  • Robust
  • Autoclavable up to 121 °C for max. 20 min.
  • Suitable for food contact
Specifikace
  • Ø:
    120 mm
  • Kapacita:
    1500 ml
  • Sekvence:
    04