Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
17, Buffer solution kit, pH 4,01 (red)/7,00 (yellow)/10,01 (blue), 500 ml each, 4,01/7,00/10,01, -, 1 KIT
Katalogové číslo 705-1029
Dodavatel:   Hach
pH buffer solutions, colour coded
Katalogové číslo 705-1029
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
17, Buffer solution kit, pH 4,01 (red)/7,00 (yellow)/10,01 (blue), 500 ml each, 4,01/7,00/10,01, -, 1 KIT
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 590,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
For calibration of pH meters
  • Colour coded for easy identification
  • Accuracy (pH): ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1 KIT
  • Popis:
    Buffer solution kit, pH 4,01 (red)/7,00 (yellow)/10,01 (blue), 500 ml each
  • Sekvence:
    17
  • Přesnost pH:
    -
  • Hodnota pH:
    4,01/7,00/10,01