Orders LinkContactUsLinkComponent
Spore suspensions
02, Bacillus subtilis, cell line 5230: spore suspension (15 month shelf life), population 108/0,1 ml - steam sterilisation process
Katalogové číslo NAMSUS52308
Dodavatel:   CROSSTEX
Spore suspensions
Katalogové číslo NAMSUS52308
Dodavatel:  CROSSTEX
Spore suspensions
02, Bacillus subtilis, cell line 5230: spore suspension (15 month shelf life), population 108/0,1 ml - steam sterilisation process
Přejít na:
Price
88 870,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Popis:
    Bacillus subtilis, cell line 5230: spore suspension (15 month shelf life), population 108/0,1 ml - steam sterilisation process
  • Sekvence:
    02