Faeces containers
02, 60 ml, Non sterile, 41 mm, 55 mm
Katalogové číslo 216-0852
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
PS, transparent. Non sterile or sterile.
- With PP spatula incorporated into the cap
Documents
KART600_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Ø:41 mm
- Sterilita:Non sterile
- Kapacita:60 ml
- Výška:55 mm
- Sekvence:02