Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
96-well plate, flat bottom, sterile, Průhledná, 370 µl, 96
Katalogové číslo KART2620/S
Dodavatel:   KARTELL
Microplates, 96-well
Katalogové číslo KART2620/S
Dodavatel:  KARTELL
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
96-well plate, flat bottom, sterile, Průhledná, 370 µl, 96
Price
1 770,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 KS
Product Details & Documents
Multiple-well plates (96 sample wells) in clear PS. Available in three shapes: flat bottom, U bottom and V bottom wells.
  • Aseptic or sterile
  • Single-wrapped
 : PS covers are sold separately.
Specifikace
  • Poč. jamek:
    96
  • Objem:
    370 µl
  • Barva:
    Průhledná
  • Popis:
    96-well plate, flat bottom, sterile
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Lids for 96 well microtitre plates, PS, aseptic
    Lids for 96 well microtitre plates, PS, aseptic
    KART2623
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS - 1 370,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Lids for 96 well microtitre plates, PS, sterile
    Lids for 96 well microtitre plates, PS, sterile
    KART2623/S
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS - 1 430,00 Kč