Scoops
06, 400 mm, 160 mm, Červený
Katalogové číslo SCRW4280409
Dodavatel: SCHROEDER WILESCO
Přejít na:
Product Details & Documents
These coloured scoops made from PP are suitable for food contact.
Specifikace
- Šířka:160 mm
- Barva:Červený
- Délka:400 mm
- Sekvence:06