Orders LinkContactUsLinkComponent
Lids for buckets
01, Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
Katalogové číslo RIXI8-7100-006
Lids for buckets
Katalogové číslo RIXI8-7100-006
Lids for buckets
Lids for buckets
01, Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
Přejít na:
Price
6 780,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 435 KS
Product Details & Documents
Water proof lids for buckets.
 : Buckets should be ordered separately.
Specifikace
  • Popis:
    Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
  • Sekvence:
    01