Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Flex, židle
VWR® Flex, židle
Flex lab standing rest, 510 - 780 mm, Kluzáky, ne
Katalogové číslo 132-0748
   Udržitelné materiály|Low Manufacturing Impact|Safer Human and Environmental Health
Dodavatel:   VWR Collection
VWR® Flex, židle
Katalogové číslo 132-0748
Dodavatel:  VWR Collection
   Udržitelné materiály|Low Manufacturing Impact|Safer Human and Environmental Health
VWR® Flex, židle
VWR® Flex, židle
Flex lab standing rest, 510 - 780 mm, Kluzáky, ne
Přejít na:
Price
5 050,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Flex je inovativní řešení pro pracoviště vsedě i ve stoje. Flex lze používat jak jako stoličku, tak jako opěrku ve stoje; je lehký, jednoduchý a snadno použitelný. Flex se přizpůsobí uživateli a pracovní situaci.
  • Ergonomické, měkké a pohodlné sedadlo s opěrkou zad
  • Otáčí se o 360° pro maximální volnost pohybu
  • Extra velký rozsah nastavení výšky sedadla pomocí plynového pístu
  • SoftTouch PU pěna, snadno se čistí a dezinfikuje
  • Leštěná hliníková 5ramenná základna
Klouzačky: Kluzné prvky jsou vyrobeny z odolného plastu a mají velkou styčnou plochu zajišťující vysokou stabilitu.
Kolečka: Dvojitá kolečka s brzdami citlivými na zatížení musí být vhodná pro podlahu. Všechny židle jsou standardně dodávány s měkkými kolečky pro tvrdé podlahy.
Technologie Stop&Go: Z bezpečnostních důvodů nesmí být židle se sedákem vyšším než 650 mm během používání pojízdné. Díky inovativním kolečkům Stop&Go jsou tyto židle pojízdné pouze tehdy, když na nich nikdo nesedí.
Záruka: 10letá dlouhodobá záruka, bezplatná doprava náhradních dílů po celou dobu platnosti.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Specifikace
  • Popis:
    Flex lab standing rest
  • Výška:
    510 - 780 mm
  • Základna:
    Kluzáky
  • Opěrný kruh na nohy:
    ne
  • Cat. No.:
    132-0748
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
  • Environmentally Preferable:
    Udržitelné materiály|Low Manufacturing Impact|Safer Human and Environmental Health