Orders LinkContactUsLinkComponent
Fractionating columns, plain, Quickfit®
Fractionating columns, plain, Quickfit®
02, 500 mm, 615 mm, 24/29 NS, 24/29 NS
Katalogové číslo BIBBFC7/43
Dodavatel:   SciLabware
Fractionating columns, plain, Quickfit®
Katalogové číslo BIBBFC7/43
Dodavatel:  SciLabware
Fractionating columns, plain, Quickfit®
Fractionating columns, plain, Quickfit®
02, 500 mm, 615 mm, 24/29 NS, 24/29 NS
Přejít na:
Price
1 460,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Ground glass joints for dependable performance. Designed for use with various types of column packing e.g. Raschig rings or Fenske helices.
Specifikace
  • Rozměry zábrusu:
    24/29 NS
  • Velikost objímky:
    24/29 NS
  • Užitná délka:
    500 mm
  • Sekvence:
    02
  • Celková délka:
    615 mm