Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide boxes, SP Bel-Art
Slide boxes, SP Bel-Art
01, Slide boxes with removable lid, 25
Katalogové číslo BELAH445760000
Slide boxes, SP Bel-Art
Katalogové číslo BELAH445760000
Slide boxes, SP Bel-Art
Slide boxes, SP Bel-Art
01, Slide boxes with removable lid, 25
Přejít na:
Price
1 460,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
These slide boxes provide maximum protection for microscope slides.
  • Heavy walls will not bend, break, or crack
  • Unaffected by humidity or insect proof
  • Numbered index allows for easy identification
Specifikace
  • Počet sklíček:
    25
  • Popis:
    Slide boxes with removable lid
  • Sekvence:
    01