Glass beads
06, Glass beads, special filling, 5 mm
Katalogové číslo HECH91140109005
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Solid glass.
For packing distillation columns.
Specifikace
- Ø:5 mm
- Popis:Glass beads, special filling
- Sekvence:06