Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette Controller, S1
Pipette Controller, S1
05, Nástavec na pipetu S1, 1 - 100 ml, Zelená
Katalogové číslo 612-3987
   Low Manufacturing Impact
Pipette Controller, S1
Katalogové číslo 612-3987
   Low Manufacturing Impact
Pipette Controller, S1
Pipette Controller, S1
05, Nástavec na pipetu S1, 1 - 100 ml, Zelená
Price
10 850,00 Kč
Akce
Platné do 30/06/2026
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
The S1 pipette controller combines pipetting comfort and high performance. For use with graduated and volumetric glass and plastic serological pipettes from 1 to 100 ml.
  • Lightweight ergonomic design; large illuminated LCD display
  • 8 speed alternatives for both aspirating and dispensing allowing total control of pipetting
  • Customisable ID area, five colour options permit easy recognition of ownership and/or task designation
  • Autoclavable silicone adapter
  • Heavy duty lithium-ion battery with fast recharging (3 hours) and 15 hours of continuous operation
Filter Type: 0,45 UOM standard (Mfr part numbers 4580560 and 9057)
Electrical Requirements: 100 to 240 V, 50/60Hz
Amperage: 0,2 A
Informace pro objednávání: Supplied with S1 Pipette Filler, universal charger, table stand, wall-mounted holder, 1 ml pipette support, instruction manual and warranty card.
Specifikace
  • Barevný kód:
    Zelená
  • Kapacita:
    1 - 100 ml
  • Popis:
    Nástavec na pipetu S1
  • Sekvence:
    05
  • Cat. No.:
    612-3987
  • Model:
    S1
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Typ baterie:
    Lithium-Ion
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 1 ml pipette filler support
    1 ml pipette filler support
    612-4851
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 729,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Single pipette filler wing stand
    Single pipette filler wing stand
    612-4850
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 581,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Single pipette filler table mount stand
    Single pipette filler table mount stand
    612-4848
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 290,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Single pipette filler wall mount stand
    Single pipette filler wall mount stand
    612-4847
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 740,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Hydrophobic filters, 0,45 µm, sterile, 25/box
    Hydrophobic filters, 0,45 µm, sterile, 25/box
    612-4844
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS - 3 990,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Silicone pipette gripper, 4/case
    Silicone pipette gripper, 4/case
    LABS9065-11
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 4 KS - 1 960,00 Kč