Pipette tips
Gilson type, 200 - 1000 µl, Transparent, Bulk, 500/bag
Katalogové číslo LPIT152146
Dodavatel: LP ITALIANA
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Balené:Bulk, 500/bag
- Objem:200 - 1000 µl
- Druh špičky:Gilson type
- Barva špičky:Transparent