Orders LinkContactUsLinkComponent
Crates, stackable
Crates, stackable
02, 12 l, 600×400×70 mm, 565×365×65 mm
Katalogové číslo LAMA1912
Dodavatel:   LAMAPLAST
Crates, stackable
Katalogové číslo LAMA1912
Dodavatel:  LAMAPLAST
Crates, stackable
Crates, stackable
02, 12 l, 600×400×70 mm, 565×365×65 mm
Přejít na:
Price
1 120,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
HDPE, white.
  • Temperature resistance : −40 to 80 °C
  • Washing 120 °C for food
  • Closed handle
The stackable crates with closed bottom and walls are ideal for food use.
Specifikace
  • Š×H×V vnějš.:
    600×400×70 mm
  • Kapacita:
    12 l
  • Sekvence:
    02
  • Š×H×V vnitř.:
    565×365×65 mm