Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottle brushes, with head bundle
Bottle brushes, with head bundle
03, Brush for 0,75 l bottle, with horsehair black fill material, Horse hair, 120 mm, 63 mm, Ocel, poznikovaná, 470 mm
Katalogové číslo REIT23630202
Dodavatel:   REITENSPIESS BUERSTEN
Bottle brushes, with head bundle
Katalogové číslo REIT23630202
Bottle brushes, with head bundle
03, Brush for 0,75 l bottle, with horsehair black fill material, Horse hair, 120 mm, 63 mm, Ocel, poznikovaná, 470 mm
Přejít na:
Price
3 030,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Specifikace
  • Materiál štětin:
    Horse hair
  • Kartáčová hlava Ø:
    63 mm
  • Handle material:
    Ocel, poznikovaná
  • Popis:
    Brush for 0,75 l bottle, with horsehair black fill material
  • Sekvence:
    03
  • Celková délka:
    470 mm
  • Délka hlavy kartáčku:
    120 mm